Jacken, Tyvek® 500, Modell PP33
Lieferant: DuPont
TYPP33SWHLG005 TYPP33SWHMD005 TYPP33SWHXL005 TYPP33SWH2X005
113-3885EA 689 CHF
113-3885 113-3884 113-3886 113-3887
Jacken, Tyvek® 500, Modell PP33
Einweg-Kleidung
Jacken aus Tyvek®, einem Material hoher Dichte aus flashgesponnenem PE. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig, abweisend gegenüber Aerosolen und Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Es bietet eine ausgezeichneten Schutz gegen feine Partikel und Fasern (größer als 1 µm).
  • Geringe Fusselbildung
  • Antistatisch behandelt (EN 1149-5) - beidseitig
  • Mit Kapuze und Reißverschluss
  • Saumnähte (innen)
Typical applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray paintingMore Product Information