VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg
Lieferant: VWR Collection
113-8266EA 201 CHF
113-8266 113-8267 113-8268
VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Labormäntel werden aus PP (48 g/m²) mit PE-Laminierung (24 g/m²) gefertigt. Sie haben zwei Taschen (eine Brusttasche und eine untere Tasche).
  • Wasserdicht
  • Konisch zulaufender Kragen, Einfassnähte
  • Druckknopfverschluss und Gummizug an den Ärmeln
  • Einzeln verpackt (1 Mantel pro Polybeutel)
Gewicht: 48 g/m²
Länge: 1020 mm; 870 mm (Ärmel)
Farbe: weiß