Schürzen, Secutex® pro, Z 40, PP/PE
Lieferant: ZVG
Secutex®
114-3441EA 5.1 CHF
114-3441
Schürzen, Secutex® pro, Z 40, PP/PE
Einweg-Kleidung
Diese Einwegschürze aus laminiertem, antistatischem PP/PE schützt vor aggressiven und giftigen Substanzen.
  • Fusselfrei, wasser- und schmutzabweisend
  • Hohe Ausführung mit Gürtel
Farbe: weiß