Arbeits- und Chemikalienschutz-Schürzen, PVC
Lieferant: Elbe-Werkstätten GmbH
090-046 090-047
113-3317EA 64.4 CHF
113-3317 113-3318
Arbeits- und Chemikalienschutz-Schürzen, PVC
Arbeitskleidung
Die transparente PVC-Schürze widersteht gegen die meisten organischen Säuren und Laugen. Die Nacken- und Seitenbänder bestehen aus stabilem Polyestergewebe.
  • Per Hochfrequenz eingeschweißte Ösen
  • Leicht zu reinigen: Maschinenwäsche bei 60 °C möglich
  • Auch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie geeignet
Stärke: 0,3 mm
Farbe: Transparent