Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
Lieferant: GRAVIS
H02758 H02770 H02768
215-2641EA 40.1 CHF
215-2641 215-2418 215-3235
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
Flaschen Glasflaschen
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
Bestellinformation: Lids must be ordered separately.