Schnellbefüll- und Belüftungsschraubverschlüsse, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 541 CHF
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Schnellbefüll- und Belüftungsschraubverschlüsse, Nalgene®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, weiß mit TPE-Dichtung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig von –10 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Erhältlich mit 2 oder 3 Schlauchanschlüssen für 6 mm oder 9 mm Schlauch-Innendurchmesser
  • Mit Sicherheits-Absperrventil
Schraubverschluss (Verschlussgröße 83B) mit Schnellverschlüssen und inneren und äußeren Schlauchanschlüssen. Für einen bequemen Flüssigkeitstransfer mit Schläuchen eigener Wahl. Ideal zum Gebrauch als Vakuumfalle mit Nalgene®-Ballonflaschen für hohe Beanspruchung. Jeder Anschluss auf dem Deckel enthält ein Absperrventil, das schließt, wenn ein Schlauchanschluss abgezogen wird.