Befüll-Belüftungsverschlüsse, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2162-0830 2162-0831 2162-0531
216-8912EA 98 CHF
216-8912 216-8913 216-8911
Befüll-Belüftungsverschlüsse, Nalgene®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, weiß mit Dichtungen und Verschlüssen aus TPE.
  • Passen auf alle großen Nalgene® Ballonflaschen oder Flaschen mit Schraubverschlüssen der Größen 53 mm (53B) oder 83 mm (83B)
  • Auswahl zwischen 6,3 mm oder 12,7 mm Schlauch beim Verschluss 83 mm (83B)
  • Autoklavierbar
Schraubverschlüsse zum sterilen Flüssigkeitstransfer von Nährmedien, biologischen Reagenzien, reinem Wasser und Chemikalien. Für Anwendungen, die die Verwendung von Bio-Reaktoren und Fermentern erfordern.
Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehören neben dem Verschluss platinbehandelteMore Product Information