Schraubkappen, für DIN 168 Flaschen
Lieferant: KARTELL
15800 15840 15880 16120 16160
217-0483EA 76.3 CHF
217-0483 217-0484 217-0485 KART16120 KART16160
Schraubkappen, für DIN 168 Flaschen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
HDPE.
Standard Schraubkappen für Polyethylen-Flaschen hergestellt nach DIN 168.