Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, UN-Zulassung mit Gewinde
Lieferant: Kautex
308-770096 310-84486 310-770097 310-84152 310-84153 308-84464
215-0098EA 746 CHF
215-0098 215-3949 215-3945 215-3946 215-3947 215-3948
Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, UN-Zulassung mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE. Natürliche Farbe oder schwarz.
  • UN-Zulassung
  • Für gefährliche Flüssigkeiten
  • Drei verschiedene Verschlusstypen
  • Hals mit GL 45
  • Auslaufsicher
  • Flaschen sind für Nahrungsmittel geeignet
  • Eingelassenes Feld zur Etikettierung bei Flaschengrößen 1000 and 2500 ml
  • DEHalal zertifiziert
UN-Zulassung für Flüssigkeiten. Die Flasche verfügt über eine Staubschutzkappe, um Kontaminationen vor dem Befüllen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Staubkappe vor dem Verschließen.