Klemmen, Spencer-Wells
Lieferant: MURRAY S
N518/B1 N518/B2 N518/B3
232-0040EA 27.5 CHF
232-0040 232-0041 232-0042
Klemmen, Spencer-Wells
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Edelstahl, rostfrei. Zum Stoppen der Strömung in Schlauchverbindungen. Gerade Ausführung.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Einfache Reinigung
  • Leichte und sichere Handhabung