Gabelklemmen für Normschliffe
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 33.7 CHF
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Gabelklemmen für Normschliffe
Klemmen Schliffklemmen
Chromnickelstahl, rostfrei. Für Kegelschliff-Verbindungen.
  • Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
Bestellinformation: Feststellschrauben sind optional erhältlich.