Klemmen
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2510 2520 2530
241-7317EA 16.7 CHF
241-7317 241-0252 241-0253
Klemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet.
  • Mit Korkeinlage
  • Mit Stab (Ø 10 mm)
  • Eine Backe in V-Form
Länge: 250 mm