Kettenklemmen
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2830 2831 2832
241-2016EA 66 CHF
241-2016 241-7416 241-0261
Kettenklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zinkdruckguss, vernickelt. Zur Befestigung von Bechergläsern, Kolben, Reaktionsgefäßen und anderen Laborgefäßen an Stativen.
  • Mit Wippe und Korkeinlage
  • Verstellbare Kette mit Gummiüberzug
  • Ohne Stativmuffe