Stativklemmen
Lieferant: VWR
VWR®
241-0032EA 65.7 CHF
241-0032
Stativklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Laboral-Aluminiumlegierung.
  • Runde Backen, mit Vinylüberzug zum Schutz der eingespannten Utensilien
  • Mit 2 leichtgängigen Rändelschrauben zur voneinander unabhängigen Fixierung der beiden beweglichen Klemmbacken