Vierfingerklemmen
Lieferant: VWR
VWR®
241-0029EA 198 CHF
241-0029
Vierfingerklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl.
  • Robuste Ausführung, Klemmstab 12 mm Ø, 140 mm lang
  • Mit 2 leichtgängigen Rändelschrauben zur voneinander unabhängigen Fixierung der Klemmfinger