Dreifingerklemmen
Lieferant: VWR
VWR®
241-0015EA 325 CHF
241-0015
Dreifingerklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Laboral-Aluminiumlegierung.
  • Klemmfinger mit Vinylüberzug zum Schutz der eingespannten Utensilien
  • Mit leichtgängiger Rändelschraube zur Fixierung der Klemmfinger