VWR®, Schutzhüllen für Klemmfinger
Lieferant: VWR Collection
241-0152EA 65 CHF
241-0152 241-0153
VWR®, Schutzhüllen für Klemmfinger
Überzüge
Diese Schutzabdeckungen für Klemmbacken bestehen aus rotem Vinyl.
  • Gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Werden einfach über die Klemmbacken gestreift
  • Zum Schutz der eingespannten Utensilien
Passend für VWR®-Klemmen mit Klemmfingern.