Bürettenhalter
Lieferant: KARTELL
139 140
241-2020EA 62.4 CHF
241-2020 241-2021
Bürettenhalter
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
PP, weiß, unzerbrechlich. Zum schnellen und sicheren Einspannen von Büretten.
  • Mit Vorrichtung zur Befestigung an Stativstäben 8 - 14 mm Ø
  • Klemmvorrichtung mit Gummieinlagen und Feder aus rostfreiem Stahl
  • Uneingeschränkte Ablesbarkeit der Bürettenskala