Impfösenhalter
Lieferant: COPAN Diagnostics
612-2683EA 52.5 CHF
612-2683 612-2684 612-2685 612-2686
Impfösenhalter
Präparieren und Impfösen und Nadelhalterungen
Leicht gewichtige Aluminium- oder schwerere nickelbeschichtete Messinghalter. Die Halteschafte sind mit PVC ummantelt. Aluminium und Messinghalter sind in den Längen 150 und 175 mm lieferbar.
Verpackung: Halter sind einzeln verpackt.