Impfösen, wiederverwendbar
Lieferant: RSG
268.001 268.003 268.002 268.013 268.012 268.011
631-7131EA 45.2 CHF
631-7131 631-7133 631-7132 631-0086 631-0085 631-0084
Impfösen, wiederverwendbar
Schaber Impfösen und Impfnadeln
Diese Ösen aus NiCr 8020 sind in verschiedenen Größen und Längen mit einem Innendurchmesser von 1,5, 2,5 oder 4 mm verfügbar. Sie sind hitzebeständig und können in der Flamme sterilisiert werden. Drahtdurchmesser: 0,6 mm. Ösenhalter sind separat erhältlich.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable