VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Lieferant: VWR
VWR®
612-2690EA 237 CHF
612-2690 612-2687 612-2688 612-2689
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Schaber Zellschaber
PP, steril (einzeln verpackt) oder unsteril (lose verpackt). Diese praktischen Zellspatel vereinfachen die Arbeit mit bakteriellen Kulturen. Die Oberfläche des Spatelfußes ist vollkommen glatt, abgerundet und frei von rauhen Kanten und Unebenheiten. Dadurch wird ein gleichmäßiges Verstreichen der flüssigen Proben auf der Oberfläche der Agarplatten ermöglicht, ohne Eindrücken oder Einschneiden des Mediums.
  • Autoklavierbar, daher mehrmaliger Gebrauch möglich
  • Breite: 30 mm (blau) / 60 mm (gelb)