Zellschaber, Falcon®
Lieferant: Corning
353085 353086 353087 353089
734-0385EA 332 CHF
734-0385 734-0386 734-0387 734-1111
Zellschaber, Falcon®
Zellschaber
PS-Griff mit  TPE-Blatt. Ausgelegt für eine maximale Zugänglichkeit zu den Wachstumsoberflächen in einer Reihe von Kulturgefäßen.
  • PS-Griff mit spezieller Textur für mehr Stabilität und sicheren Halt während der Zellentnahme
  • Durch Drehen des TPE-Blattes lässt sich der Winkel zur Entnahme von Zellen von der gesamten Wachstumsoberfläche korrigieren
Bestellinformation: Supplied individually wrapped in peel-open packages.