Zellschaber
Lieferant: Greiner Bio-One
541070_100 541080_100
391-3010EA 294 CHF
391-3010 391-3011
Zellschaber
Zellschaber
Für die schonende mechanische Entfernung von adhärenten Zellen aus Wachstumsbereichen entworfen. Jeder Schaber verfügt über ein 18 mm breites schwenkbares (Schwenkwinkel 60°) Schaberblatt, das Zugriff auf schlecht erreichbare Oberflächen ermöglicht.
  • Optimierte Blattkonstruktion für maximale Zellernte
  • Gleichmäßiger Kontakt mit der Wachstumsfläche, minimale mechanische Belastung und effiziente Zellernte, sogar bei schwer erreichbaren Oberflächen
  • Minimiert die Ansammlung einer Zellsuspension an der Blattstruktur
Verpackung: Einzeln verpackt.