Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
Lieferant: Merck
LiChrolut®
1.02122.0001EA 656 CHF
1.02122.0001 1.19127.0001 1.02022.0001 1.19767.0001 1.19855.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.02014.0001 1.19849.0001 1.02023.0001
Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
Chromatographiesäulen
LiChrolut® SPE-Kartuschen und Zubehörteile für die Festphasenextraktion werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Alle unten aufgeführten SPE-Kartuschen bestehen aus PP (Polypropylen), wenn nicht anders angegeben. Sie sind mit allen automatisierten SPE-Instrumenten und -Robotern kompatibel. Drei wichtige Kriterien werden sorgfältig kontrolliert:
  • Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge – Jedes Sorbens wird auf seine Kapazität gegenüber polaren und unpolaren Verbindungen kontrolliert
  • Elimination von Feinstoffen – Sorbentien haben eine schmale Korngrößenverteilung praktisch ohne Feinstoffe
  • Kontamination – hochreine Sorbentien und Röhrchen werden verwendet, die vor dem Verpacken gewaschen werden, um so kontaminationsfreie Produkte gewährleisten zu können
EN – Für unpolare Extraktion über Polymerphasen
SCX – Für Kationenaustausch-Extraktion
TSC – zur Analyse neutraler und kationischer Analyte im Mischmodus
* Für anspruchsvolle Spurenanalysen