Schieblehre
Lieferant: Bochem
238-2100EA 175 CHF
238-2100
Schieblehre
Schieblehren
Schieblehre aus Edelstahl mit schwarz gravierter Skala.
Schnabellänge: 45 mm
Feinteilung: 1/10
Zertifizierungen: DIN 862