Vorratsflaschen für Titrierapparate nach Pellet oder Kompakt-Titrierapparate
Lieferant: Brand
23310 23320
612-3219EA 129 CHF
612-3219 612-9955
Vorratsflaschen für Titrierapparate nach Pellet oder Kompakt-Titrierapparate
Flaschen Glasflaschen
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Amber coloured for light sensitive substances
  • Socket size NS 29732
Reservoir bottle for automatic burette available in clear glass or amber glass.