Büretten, gerader Hahn, Schellbachstreifen
Lieferant: HIRSCHMANN
3140160 3140170 3140175 3140260 3140270 3140275 3140360 3140370 3140375
612-9811EA 136 CHF
612-9811 612-9812 612-9813 612-3552 612-3553 612-3554 612-5757 612-5758 612-5759
Büretten, gerader Hahn, Schellbachstreifen
Büretten
DURAN® Borosilikatglas, Klasse AS.
  • Justiert auf "Ex", konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung
  • Schellbach-Streifen, Hauptpunkte-Ringteilung, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm
Scale length: 500 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385