Büretten, nach Pellet, seitlicher Sperrhahn und Zwischensperrhahn
Lieferant: HIRSCHMANN
3520175 3520375
612-9926EA 524 CHF
612-9926 612-3604
Büretten, nach Pellet, seitlicher Sperrhahn und Zwischensperrhahn
Büretten
DURAN® Borosilikatglas, Braunglas, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Hauptpunkte-Strichteilung, kontrastreich weiß graduiert
  • Automatische Nullpunkteinstellung, seitlicher PTFE Spindelhahn mit Zwischenhahn
DIN EN ISO 385
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Lieferumfang: Wird mit Vorratsflasche (2 l) aus Glas geliefert.