Automatische Büretten, nach Pellet, ohne Zwischensperrhahn, Schellbach, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
22521 22522 22523
612-5402EA 432 CHF
612-5402 612-5403 612-5404
Automatische Büretten, nach Pellet, ohne Zwischensperrhahn, Schellbach, BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen, Hauptpunkte-Ringteilung
  • Automatische Nullpunkt-Einstellung, Ventilhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
DIN EN ISO 385
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Bestellinformation: Inklusive Chargenzertifikat. Titrierapparate sind auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat verfügbar.