Automatische Büretten, nach Dr. Schilling, Schellbach
Lieferant: HIRSCHMANN
3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 146 CHF
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Automatische Büretten, nach Dr. Schilling, Schellbach
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Silikonschlauch, PVC-Fitting, PE-Flasche und PP-Bodenplatte.
  • Schellbachstreifen, blaue Graduierungen
  • Automatische Nullpunkteinstellung, Quetschflasche erlaubt rasches Füllen, Mikrometer-Schraube zum Feintitrieren
Mit Flasche: 500 ml für 5 und 10 ml; 1000 ml für 15, 25 und 50 ml.