Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
13563 13566 13568
612-9964EA 185 CHF
612-9964 612-9965 612-9966
Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, SILBERBRAND
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex'
  • Schellbachstreifen, kurze Markierungen an den Hauptgraduierungen
Länge: 800 mm
Length: 800 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385