Eimer
Lieferant: VITLAB
963930 960930 96093 96393
216-1502EA 42.2 CHF
216-1502 216-1501 VITL96093 VITL96393
Eimer
Eimer
HDPE, weiß.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • In Litern graduiert
  • Ohne Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Griff und fest verschließbarem, transparentem Deckel.