Behälter für biologisch gefährlichen Abfall, Jollypack
Lieferant: Allpack srl
LT20 LT40 LT60
129-1301EA 144 CHF
129-1301 129-1302 129-1303
Behälter für biologisch gefährlichen Abfall, Jollypack
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Hochwertige Wellpappe mit Polyethylen-Beutel.
  • Die Behälter wurden den erforderlichen Tests für die entsprechende Zulassung gemäß den Richtlinien zur Sammlung und zum Transport von biologisch gefährlichen Krankenhausabfällen unterzogen und haben diese bestanden
  • Sie sind faltbar und somit platzsparend
  • Schneller Einsatz: Durch einfaches Drücken von zwei Ecken sind die Behälter einsatzbereit
  • Jeder Behälter ist mit einem Polyethylen-Beutel und einem Verschlussband ausgestattet
  • Der Deckel verfügt über einen temporären und einen dauerhaften Verschluss und bleibt sogar bei versehentlichem Hinunterfallen dicht
Der Behälter kann zur Sammlung, Lagerung und zum Transport von Krankenhausabfällen, die ein Infektionsrisiko darstellen, eingesetzt werden. Sein breites Einsatzgebiet erstreckt sich auf den Operationssaal, Kreißsaal, Sektionssaal, Labors und wo immer er auch sonst benötigt wird. Die Größe und die Eigenschaften der Behälter entsprechen den Prototypen, die vom BVT-Institut zugelassen wurden, und sie erfüllen die aktuellen ADR-Richtlinien.