Transport- und Aufbewahrungsboxen
Lieferant: ZARGES LEICHTBAU
40861 40877 40862 40863
216-2121EA 483 CHF
216-2121 216-2122 216-2123 216-2124
Transport- und Aufbewahrungsboxen
Boxen Transportboxen
Aluminiumlegierung
  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufender Dichtung
  • Klappverschlüsse, Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss möglich
  • Fallgriffe an den Stirnseiten  
Sicheres Transportgerät, rationelle Lagereinheit und schützende Verpackung in einem. Das Transport- bzw. Lagergut ist geordnet verpackt und vor äußeren Einwirkungen geschützt. Stabiles Rand-, Deckel- und Bodenprofil. Stapelbar.