Kryoboxen
Lieferant: Brand
114862 114864 114866
479-1232EA 116 CHF
479-1232 479-1233 479-1234
Kryoboxen
Boxen Kryoboxen
PC. Durch den transparenten Deckel kann der Benutzer den Inhalt der Boxen erkennen.
  • Einsatzbereich −196 bis +121 °C (in der Gasphase von flüssigem Stickstoff)
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285
  • Stapelbar
Deckel ist in Quadrate eingeteilt (nummeriert von 1 bis 81 bzw. von 1 bis 100). Die Oberfläche kann zur besseren Identifikation beschriftet werden.