Kühlboxen Thermosafe
Lieferant: J.D. Honigberg International
216-7002EA 2530 CHF
216-7002 216-7001 216-7003
Kühlboxen Thermosafe
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PE, grau
  • Isoliert mit 5,75 cm dickem Kunststoffschaum
  • Klappdeckel mit robusten Scharnieren und Metallverschluss, ein (35-Liter Modell) bzw. zwei (75-Liter Modell) stabile Tragegriffe
  • Rollenuntersatz aus Aluminium mit 4 beweglichen Rollen optional bestellbar
Großvolumige Kühlboxen zum längerfristigen Temperieren von temperaturempfindlichen Materialien und Proben. Kühlung mittels Kühlkissen 216-7010 bis 216-7013 oder Trockeneis möglich.