Quick Chill™ Kühlbox, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-5160EA 437 CHF
479-5160
Quick Chill™ Kühlbox, Nalgene®
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PC, nicht-toxische Isolierflüssigkeit.
  • Kein direkter Kontakt zwischen den Röhrchen und der Isolierlösung, Markierungen und Etiketten lösen sich nicht
  • Bruchfest und stapelbar, mit rutschfestem Gummifuß
Zur schnellen und wiederholten Kühlung biologischer Proben. Wiederholt für bis zu 45 Minuten einsetzbar. Kühlt bis zu 2-ml-Lösung auf Alkoholbasis in weniger als 3 Minuten auf −20 °C oder bis zu 2-ml-Lösung auf Wasserbasis in weniger als 4 Minuten auf 0 °C ab.
Für 12 (3×4) Reaktionsgefäße von 1,5 oder 0,5 ml.
B×T×H: 108×151×125 mm