Woulff'sche Flaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
247094403 247095408 247096301 247097306
189-1101EA 203 CHF
189-1101 189-1102 189-1103 189-1104
Woulff'sche Flaschen, DURAN®
Flaschen Woulffsche Flaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit 3 Normschliff-Hälsen. Vakuumfest.
Zertifizierungen: DIN 12480.