Flaschen, weithalsig, mit Schraubverschluss, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BWH0060PN BLH0150P BWH0250PN BWH0500PN BWH1000PN BWH2000P BLH0100P BLH0125P BWH0030PN BLH0100BULK BLH0125BULK BWH0250BULK BWH0500BULK BWH1000BULK BWH2000BULK
215-0540EA 33.6 CHF
215-0540 215-0389 215-0542 215-0544 215-0546 215-0547 215-3688 215-0518 215-0538 215-4073 215-4074 215-4076 215-4077 215-4078 215-4079
Flaschen, weithalsig, mit Schraubverschluss, Azlon®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinende Flaschen, starr, mit PP-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicheres Design ohne Beutel
  • Glatte Innenwände für ein effizientes Ausgießen und eine einfache Reinigung
  • Robust und sehr langlebig im Einsatz
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Ideal für eine große Bandbreite von Anwendungen zur Flüssigkeitslagerung, Medienvorbereitung und Probenahme. Weite Öffnung ermöglicht ein schnelles Befüllung und Entnehmen von Pulvern, Granulaten und Pasten.