Bottles, narrow neck, round, PFA, with screw caps
Lieferant: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 133 CHF
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Bottles, narrow neck, round, PFA, with screw caps
Flaschen Kunststoffflaschen
PFA, durchscheinend, mit PFA-Schraubverschluss.
  • Höchste Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicher
Flaschen mit der höchsten Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Inert gegenüber praktisch allen Chemikalien mit Ausnahme von geschmolzenen Alkalimetallen, Fluorverbindungen und komplexen Halogenverbindungen bei höheren Temperaturen unter Druck. Ideal für hochreine Flüssigkeiten.