Flaschen, Weithals, quadratisch mit Gewinde, 310 Serie
Lieferant: Kautex
310-70538 310-70539 310-70540
215-3312EA 3.9 CHF
215-3312 215-3313 215-3314
Flaschen, Weithals, quadratisch mit Gewinde, 310 Serie
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, rechteckig, naturfarben.
  • Leichtes Befüllen
  • Sicherer Griff
  • Rechteckiges Beschriftungsfeld
  • Auslaufsicher
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Die weite Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen, Entleeren und Reinigen. Gerippte Seiten für einen sicheren Griff.