Verpackungsflaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
312189-0001 312189-0002 312189-0004 312189-0032 312185-0001 312185-0002 312189-0008 312185-0008 312185-0016 312189-0016 312185-0004 312185-0032
215-1138EA 1560 CHF
215-1138 215-1139 215-1140 215-1162 215-1448 215-1449 215-1459 215-1451 215-1452 215-1472 215-1450 215-1458
Verpackungsflaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend oder braun eingefärbt mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von –100 bis +120 °C
  • Auslaufsicher
Preiswerte, bruchfeste Flaschen zur Lagerung und zum Transport von pulverigen oder pastösen Substanzen. Braun eingefärbte Flaschen zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.