Vierkant-Weithalsbehälter mit Gewinde
Lieferant: Kautex
310-70597 310-70598 310-70599 310-70699 310-70700 310-70701 310-71080 310-71081 310-71082 310-71083 310-73352 310-73353 310-70596 310-70698 310-70595 310-70697
215-3906EA 2.8 CHF
215-3906 215-3908 215-3930 215-3916 215-3918 215-3932 215-3907 215-3917 215-3910 215-3920 215-3931 215-3933 215-3116 215-3118 215-2185 215-2186
Vierkant-Weithalsbehälter mit Gewinde
Probenbehälter Universalbehälter
PVC, quadratisch, transparent oder transparent braune Farben.
  • Weithals
  • Leicht zu befüllen, leicht zu reinigen
  • Auslaufsicher
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Schwarzer Verschluss mit PE-Schaumeinlage Braune transparente Container eignen sich für lichtempfindliche Medien.