VWR®, Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
215-5630EA 21.1 CHF
215-5630 215-5631 215-5632 215-5633 215-5634 215-5635 215-5636
VWR®, Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Hervorragend geeignet zur Probenahme, Lagerung und Transport. Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate. Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Reinigen. Ohne Graduierung.