VWR®, Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
215-5680EA 90 CHF
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE.
  • Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Probenahme, Lagerung und Transport, für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate. Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Reinigen.