Sicherheits-Spritzflaschen, Enghals, Unitary™, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 104 CHF
215-8131 215-8132
Sicherheits-Spritzflaschen, Enghals, Unitary™, Nalgene®
Flaschen Spritzflaschen
Flasche und Steigohr aus LDPE, rot und rotem PP-Schraubverschluss.
  • Weiter Hals für schnelles und sicheres Befüllen, auslaufsicher
  • Aus einem Stück geformt, kein verschmutztes, undichtes Steigrohr mehr
  • Gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis 80 °C