Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, Unitary™, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2402-0125 2402-0250 2402-0500 2402-0750 2402-1000
215-8111EA 60.4 CHF
215-8111 215-8112 215-8113 215-8114 215-8115
Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, Unitary™, Nalgene®
Flaschen Spritzflaschen
Flasche und Steigohr aus LDPE und PP-Schraubverschluss.
  • Weiter Hals für schnelles und sicheres Befüllen, auslaufsicherer Verschluss
  • Aus einem Stück geformt, kein verschmutztes, undichtes Steigrohr mehr. Steigrohrspitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden
  • Gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis 80 °C
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)