Sicherheits-Abfalltrichter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6378-0004 6378-0010
119-3034EA 166 CHF
119-3034 119-3040
Sicherheits-Abfalltrichter, Nalgene®
Trichter Sicherheitstrichter
Trichter und Verschlüsse aus HDPE, mit PP-Verschluss und Trichter-Adapter, PTFE-Entlüftungsmembran.
  • Entlüftungssystem reduziert Dämpfe und Spritzer
  • Abnehmbares Sieb fängt große Partikel ein
  • Erhältlich als Ø 10"-Trichter mit Verschluss 83B und als 5½"-Trichter mit Verschluss 38 Zu 430
Für Lösungsmittel-, chemische und biologische Abfälle. Mit Easy Snap-Sicherheitsschnappverschluss zur Minimierung von versehentlichem Verschütten und mit einem Trichter mit größerem Durchmesser für leichtes Ausgießen.