Rollerflaschen für Zellkulturen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
217726856 217728651
391-0670EA 437 CHF
391-0670 391-0672
Rollerflaschen für Zellkulturen, DURAN®
Flaschen Rollerflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit DIN-Gewinde (GL 45).
Mit Schraubverschluss-Kappe und Ausgießring aus PP, blau.