Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
215-1773EA 0 CHF
215-1773 215-1770
Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen
Flaschen Glasflaschen
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, mit Normschliff und Glasstopfen.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Auswechselbare Glasstopfen
Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.
Zertifizierungen: DIN 12036, ISO 4796.